20430
Boc-OSu
≥98.0% (CHN), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide, tert-Butyl N-succinimidyl carbonate
260,00 $
About This Item
260,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Boc-OSu, ≥98.0% (CHN)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (CHN)
Forme
solid
Pf
~95 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
imide
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C9H13NO5/c1-9(2,3)14-8(13)15-10-6(11)4-5-7(10)12/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
VTGFSVGZCYYHLO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves