Principaux documents
15423
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OSu
≥99.0% (T), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
Boc-glycine N-hydroxysuccinimide ester
5 G
167,00 $
25 G
614,00 $
167,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
167,00 $
25 G
614,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H16N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.25
Beilstein:
1549242
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
167,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Boc-Gly-OSu, ≥99.0% (T)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (T)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Résidus de calcination
≤0.05%
Pf
165-167 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C11H16N2O6/c1-11(2,3)18-10(17)12-6-9(16)19-13-7(14)4-5-8(13)15/h4-6H2,1-3H3,(H,12,17)
Clé InChI
LJCWRJYVPJJTMB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable