201332
Zincon sodium salt
Dye content ≥75 %
Synonyme(s) :
2-Carboxy-2′-hydroxy-5′-sulfoformazyl-benzene sodium salt, 2-[5-(2-Hydroxy-5-sulfophenyl)-3-phenyl-1-formazyl]benzoic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, ≥75%
Pf
250 °C
Solubilité
0.1 M NaOH: 1 mg/mL
λmax
523 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥10000 at 489-495 nm in methanol
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].OC(=O)c1ccccc1\N=N\C(=N\Nc2cc(ccc2O)S([O-])(=O)=O)c3ccccc3
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable