133329
Formanilide
99%
Synonyme(s) :
N-Phenylformamide
265,00 $
About This Item
265,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
pb
166 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
46-48 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 25.4 g/L at 20 °C
water: soluble 28.6 g/L at 25 °C
Densité
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=CNc1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,8,9)
Clé InChI
DYDNPESBYVVLBO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup