199400
2,3-Dimethylpyrazine
99%
80,70 $
About This Item
80,70 $
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.507 (lit.)
pb
156 °C (lit.)
Densité
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-6(2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
OXQOBQJCDNLAPO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.