Principaux documents
198315
Sigma-Aldrich
Cesium chloride
99%
About This Item
Formule linéaire :
CsCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Pf
645 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Remplacé(e)(s) par