76892
1,5-Pentanediol
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Pentamethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
635 °F
Limite d'explosivité
13.2 %
Indice de réfraction
n20/D 1.450 (lit.)
n20/D 1.450
Point d'ébullition
242 °C (lit.)
Densité
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCCCCO
InChI
1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
Clé InChI
ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
287.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
142 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?