Principaux documents
198145
Sigma-Aldrich
Alphazurine A
Dye content 40 %
Synonyme(s) :
Acid Blue 7, Patent Blue A
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C37H35N2NaO6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
690.80
Numéro C.I. (Colour Index):
42080
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 40%
Pf
290 °C (dec.) (lit.)
λmax
409 nm
637 nm
Chaîne SMILES 
[Na+].CCN(Cc1ccccc1)c2ccc(cc2)C(=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](\CC)Cc4ccccc4)\c5ccc(cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O6S2.Na/c1-3-38(26-28-11-7-5-8-12-28)32-19-15-30(16-20-32)37(35-24-23-34(46(40,41)42)25-36(35)47(43,44)45)31-17-21-33(22-18-31)39(4-2)27-29-13-9-6-10-14-29;/h5-25H,3-4,26-27H2,1-2H3,(H-,40,41,42,43,44,45);/q;+1/p-1
Clé InChI
FTUYQIPAPWPHNC-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable