Principaux documents
PHL89851
Sipeimine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Imperialine, Kashmirine
10 MG
697,00 $
697,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
697,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H43NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
697,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
N21[C@H]([C@]([C@H]3[C@H]([C@H]4[C@H]([C@H]5[C@@H]([C@@]6([C@H](C[C@H](CC6)O)C(=O)C5)C)C4)CC3)C2)(O)C)CC[C@@H](C1)C
InChI
1S/C27H43NO3/c1-15-4-7-25-27(3,31)21-6-5-17-18(20(21)14-28(25)13-15)11-22-19(17)12-24(30)23-10-16(29)8-9-26(22,23)2/h15-23,25,29,31H,4-14H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21+,22-,23+,25-,26+,27-/m0/s1
Clé InChI
IQDIERHFZVCNRZ-LRCDAWNTSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable