Documents
195715
Sigma-Aldrich
Isobutyl benzoate
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CO2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
Point d'ébullition
241-242 °C (lit.)
Densité
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)8-13-11(12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Clé InChI
KYZHGEFMXZOSJN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
[Rationale for maximum allowable concentration of isobutyl benzoate in atmospheric air of populated areas].
M V Murkova et al.
Gigiena i sanitariia, (2)(2), 15-16 (1994-02-01)
Corine Tourné-Péteilh et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(34), 15523-15529 (2011-07-30)
Interfacial tension, electrical conductivity, NMR self-diffusion and DLS experiments have been used to investigate the self-aggregation in water of ionic liquids associating an ibuprofenate anion and 1-alkyl-3-methylimidazolium [C(n)MIm](+) (n = 4, 6, 8) cations. Despite the short alkyl chain on