W350613
2-Methylbutyl isovalerate
natural, ≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
2-Methylbutyl 3-methylbutanoate
77,90 $
About This Item
77,90 $
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
pb
191-195 °C (lit.)
Densité
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; green; herbaceous; fruity; cheesy; wine-like
Chaîne SMILES
CCC(C)COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-9(4)7-12-10(11)6-8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
CYGPPWVXOWCHJB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup