Principaux documents
193798
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
97%
Synonyme(s) :
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)-2-propanone
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4CH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
Point d'ébullition
89-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-7(14)5-8-3-2-4-9(6-8)10(11,12)13/h2-4,6H,5H2,1H3
Clé InChI
JPHQCDCEBDRIOL-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(Trifluoromethyl)phenylacetone was used in the synthesis of:
  • (±)-[1-(3-trifluoromethyl)phenyl]-2-propylamine via reductive amination reaction
  • N-{2-[1-methyl-2-(3-trifluoromethylphenyl]}-aminoethanol
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Enzymatic one-pot resolution of two nucleophiles: alcohol and amine.
Garci'a-Urdiales E, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 11(7), 1459-1463 (2000)
New prenylamine-analogues: investigations of their influence on calcium-dependent biological systems.
Caldirola P, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 28(7), 555-568 (1993)