Documents
209457
Sigma-Aldrich
(4-Fluorophenyl)acetone
≥95% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.17
Numéro Beilstein :
1936697
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
106-107 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO/c1-7(11)6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
ZUEKIIWSVFBTCM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter