Principaux documents
193674
Sigma-Aldrich
5-Nitro-1,10-phenanthroline
98%
Synonyme(s) :
Nitroferroin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H7N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.20
Beilstein:
196245
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Pf
202-204 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C12H7N3O2/c16-15(17)10-7-8-3-1-5-13-11(8)12-9(10)4-2-6-14-12/h1-7H
Clé InChI
PDDBTWXLNJNICS-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par