631507
1,10-Phenanthrolin-5-amine
97%
Synonyme(s) :
(1,10)-Phenanthrolin-5-ylamine
209,00 $
About This Item
209,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
254-258 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cc2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C12H9N3/c13-10-7-8-3-1-5-14-11(8)12-9(10)4-2-6-15-12/h1-7H,13H2
Clé InChI
DKPSSMOJHLISJI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves