193585
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
technical grade, 92%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
92%
Pf
55-60 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-4-2-1-3(9(10)11)5(7)8-4/h1-2H
Clé InChI
SHCWQWRTKPNTEM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- in the synthesis of pyridyldifluoroacetates
- as starting reagent in the preparation of bicyclooxacalixhetarene
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves