192996
α-Methyl-2-naphthalenemethanol
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
73-78 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC(O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9,13H,1H3
Clé InChI
AXRKCRWZRKETCK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable