192279
1-Amino-1-cyclopentanemethanol
97%
Synonyme(s) :
Cycloleucinol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Point d'ébullition
85-90 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
NC1(CO)CCCC1
InChI
1S/C6H13NO/c7-6(5-8)3-1-2-4-6/h8H,1-5,7H2
Clé InChI
PDNZJLMPXLQDPL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter