Documents
8.07024
Sigma-Aldrich
Propiophenone
for synthesis
Synonyme(s) :
Propiophenone, 1-Phenyl-1-propanone, Ethyl phenyl ketone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
202-257-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.99 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
4490 mg/kg LD50, oral (Rat)
4490 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
214-218 °C/1013 hPa
Pf
18 °C
Température de transition
flash point 85 °C
Solubilité
2 g/L
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.010
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup