Documents
192090
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-acetylbutyrate
98%
Synonyme(s) :
4-Acetylbutyric acid ethyl ester, 5-Oxohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 5-oxohexanoate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO(CH2)3CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
Point d'ébullition
221-222 °C (lit.)
Densité
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-11-8(10)6-4-5-7(2)9/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
MGPSIDGTLFKDEY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter