Principaux documents
B12687
Sigma-Aldrich
5-Oxo-5-phenylvaleric acid
96%
Synonyme(s) :
4-Benzoylbutyric acid
10 G
232,00 $
25 G
477,00 $
232,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
232,00 $
25 G
477,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CO(CH2)3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.21
Beilstein:
641947
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
232,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Forme
powder
Pf
126-129 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c12-10(7-4-8-11(13)14)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,13,14)
Clé InChI
SHKWSBAVRQZYLE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable