19079
3,4-(Methylenedioxy)mandelic acid
≥98.0%
Synonyme(s) :
α-Hydroxy-1,3-benzodioxole-5-acetic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98.0%
Forme
powder
Pf
158-162 °C
Chaîne SMILES
OC(C(O)=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C9H8O5/c10-8(9(11)12)5-1-2-6-7(3-5)14-4-13-6/h1-3,8,10H,4H2,(H,11,12)
Clé InChI
CLUJFRCEPFNVHW-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable