Principaux documents
190721
Sigma-Aldrich
4-Ethoxy-2-nitroaniline
97%
Synonyme(s) :
2-Nitro-p-phenetidine
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H3(NO2)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
111-113 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O3/c1-2-13-6-3-4-7(9)8(5-6)10(11)12/h3-5H,2,9H2,1H3
Clé InChI
ISFYBUAVOZFROB-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Ethoxy-2-nitroaniline may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
N Bilic
Journal of chromatography, 543(2), 367-374 (1991-05-10)
A procedure for the simultaneous determination of both ascorbic and dehydroascorbic acid in dairy foods by high-performance liquid chromatography using precolumn derivatization with 4-methoxy- and 4-ethoxy-1,2-phenylenediamine is presented. The derivatives are isolated by solid-phase extraction and analysed by fluorescence detection