Principaux documents
189324
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzyl alcohol
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.536 (lit.)
pb
232-234 °C (lit.)
Densité
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C)c(CO)c1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves