Documents
159638
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
99%
Synonyme(s) :
2,4-Dimethoxybenzenemethanol, 2,4-Dimethoxyphenylmethanol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
177-179 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
38-40 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CO)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
Clé InChI
RNKOUSCCPHSCFE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol reacts with trifluoroacetic acid to yield calix[4]resorcinarene octamethyl ether, which on demethylation and acetylation yields the derived octa-acetate.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
High yield synthesis of the parent C-unsubstituted calix [4] resorcinarene octamethyl ether.
Falana OM, et al.
Tetrahedron Letters, 35(1), 65-68 (1994)