188247
2-Hydroxyphenethyl alcohol
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.559 (lit.)
Point d'ébullition
168-169 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCc1ccccc1O
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4,9-10H,5-6H2
Clé InChI
ABFCOJLLBHXNOU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup