166952
2-Hydroxybenzyl alcohol
99%
Synonyme(s) :
Salicyl alcohol, Saligenin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
83-85 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 5%, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
Chaîne SMILES
OCc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,8-9H,5H2
Clé InChI
CQRYARSYNCAZFO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2-Hydroxybenzyl alcohol can be used as a coupling reagent to synthesize O-heterocycles.
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable