Principaux documents
184330
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenyl methyl sulfone
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4SO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
78-81 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
sulfone
Chaîne SMILES 
CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c1-11(9,10)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
DPJHZJGAGIWXTD-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Fluorophenyl methyl sulfone was used in the preparation of 4-(4′-trifluoromethoxyphenoxy)phenyl methyl sulfone[1].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Carol K Wada et al.
Journal of medicinal chemistry, 45(1), 219-232 (2002-01-05)
A novel series of sulfone N-formylhydroxylamines (retrohydroxamates) have been investigated as matrix metalloproteinases (MMP) inhibitors. The substitution of the ether linkage of ABT-770 (5) with a sulfone group 13a led to a substantial increase in activity against MMP-9 but was