Documents
T28509
Sigma-Aldrich
2-Méthylbenzènethiol
95%
Synonyme(s) :
o-Thiocrésol
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.578 (lit.)
Point d'ébullition
195 °C (lit.)
Pf
10-12 °C (lit.)
Densité
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8S/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F
Point d'éclair (°C)
63 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter