183784
4-Chlorosalicylic acid
93%
About This Item
Produits recommandés
Essai
93%
Forme
solid
Pf
210-212 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1O
InChI
1S/C7H5ClO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
Clé InChI
LWXFCZXRFBUOOR-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable