183601
2,5-Dichlorobenzyl alcohol
99%
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
79-80 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
hydroxyl
Chaîne SMILES
OCc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
Clé InChI
LCEIGNVIDJNUGF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable