Principaux documents
146668
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzyl alcohol
99%
Synonyme(s) :
(2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol
50 G
227,00 $
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
227,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.03
Beilstein:
1448652
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
55-58 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
Clé InChI
DBHODFSFBXJZNY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2,4-Dichlorobenzyl alcohol is a constituent of commercially available lozenges for acute sore throat caused by upper respiratory tract infections[1].
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Alex Thompson et al.
Drugs in R&D, 13(2), 101-107 (2013-04-17)
Acute sore throat (pharyngitis) is one of the most common illnesses for which children are seen by primary care physicians. Most cases are caused by viruses and are benign and self-limiting. Clinically proven, over-the-counter throat lozenges provide rapid and effective
Articles
This application note describes the LC-MS-based quantitative analysis of known nitrosamine impurities following procedures 1 and 3 as given in USP general chapter <1469>.