Principaux documents
183415
Sigma-Aldrich
3′,4′-Dichloropropiophenone
99%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3COC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
pb
136-140 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
44-46 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ketone
Chaîne SMILES 
CCC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H8Cl2O/c1-2-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
FKGDMSJKLIQBQS-UHFFFAOYSA-N
Application
3′,4′-Dichloropropiophenone was used in the synthesis of (S)-3-chloro-1-(4-chlorophenyl)-1-propanol.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A stereocontrolled route to 2-substituted chromans.
Hodgetts KJ.
Tetrahedron Letters, 41(44), 8655-8659 (2000)