Principaux documents
182168
Sigma-Aldrich
Polyisoprene, trans
pellets, 99+% trans-1,4
50 G
337,00 $
337,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
337,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH=C(CH3)CH2]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
337,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
pellets
Température de transition
Tg −68 °C
Tm 60 °C
Densité
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Clé InChI
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1