Principaux documents
190942
Sigma-Aldrich
Poly(1,4-butylene terephthalate)
average Mv ~38,000, pellets
250 G
317,00 $
317,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
317,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
317,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
pellets
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mv ~38,000
Température de transition
Tm 227 °C
Tg 66 °C
Densité
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCCCO.OC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O4.C4H10O2/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2;5-3-1-2-4-6/h3-6H,1-2H3;5-6H,1-4H2
Clé InChI
DHQLHXKTPYFDCS-UHFFFAOYSA-N
Application
Molded into auto parts, electrical components and domestic appliance assemblies.
Caractéristiques et avantages
Chemical resistance similar to PET. Low water absorption giving improved dimensional stability and electrical insulating properties.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Denisse Esther Mallaupoma Camarena et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(12) (2020-12-20)
The development of products for topical applications requires analyses of their skin effects before they are destined for the market. At present, the ban on animal use in several tests makes the search for in vitro models (such as artificial
Masaki Watanabe et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-16)
The purpose of this study was to evaluate the physical and chemical properties of engineering plastics processed using supercritical CO2. First, we prepared disk-shaped test pieces via a general molding process, which were plasticized using supercritical CO2 at temperatures lower