Documents
431257
Sigma-Aldrich
Polyisoprene, cis
average Mw ~38,000 by GPC, made from natural rubber
Synonyme(s) :
Poly(1-methyl-1-butene-1,4-diyl)
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH=C(CH3)CH2]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
unsaturation 98 mole %
Forme
viscous liquid
Poids mol.
average Mw ~38,000 by GPC
Viscosité
350 poise(37 °C, Brookfield)(lit.)
Densité
0.92 g/mL at 25 °C
Application
Non-fugitive, reactive plasticizer, rheology modifier for lubricants, reactive binder.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves