Principaux documents
181366
Sigma-Aldrich
Poly(4-bromostyrene)
average Mw ~65,000 by GPC, powder
Synonyme(s) :
4-Bromostyrene homopolymer, p -Bromostyrene homopolymer, Poly(p -bromostyrene)
1 G
259,00 $
259,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
259,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(C6H4Br)]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
259,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mw ~65,000 by GPC
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
Clé InChI
WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable