181358
Poly(benzyl methacrylate)
average Mw ~100,000 by GPC, powder
Synonyme(s) :
PBMA
255,00 $
About This Item
255,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mw ~100,000 by GPC
Indice de réfraction
n20/D 1.568 (lit.)
Température de transition
Tg 54 °C
Densité
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3
Clé InChI
AOJOEFVRHOZDFN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.