Key Documents
18072
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(S)-(−)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.08
Numéro Beilstein :
5729988
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −20.5±1°, c = 3% in methanol
Indice de réfraction
n20/D 1.567
Densité
1.390 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H](N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
SOZMSEPDYJGBEK-LURJTMIESA-N
Application
(S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine may be used in the synthesis of (S)-1-(1-(4-bromophenyl) ethyl)-2-cyano-3-(quinoline-5-yl) guanidine, which is an intermediate to prepare a potent and selective antagonist and radioligand for rat P2X7 receptors.
Autres remarques
Sales restrictions may apply
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
[3H] A-804598 ([3H] 2-cyano-1-[(1S)-1-phenylethyl]-3-quinolin-5-ylguanidine) is a novel, potent, and selective antagonist radioligand for P2X7 receptors.
Donnelly-Roberts DL, et al.
Neuropharmacology, 56(1), 223-229 (2009)