Documents
178926
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid, predominantly trans
98%
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
135-137 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b5-4+
Clé InChI
KSBWHDDGWSYETA-SNAWJCMRSA-N
Application
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid was used in the synthesis of cinacalcet.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Practical synthesis of the calcimimetic agent, cinacalcet.
Thiel OR, et al.
Tetrahedron Letters, 49(1), 13-15 (2008)