Principaux documents
767107
Sigma-Aldrich
Pyridine-15N, d5
98 atom % D, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
C5D515N
Poids moléculaire :
85.12
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 15N
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C1=C([2H])C([2H])=[15N]C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D,6+1
Clé InChI
JUJWROOIHBZHMG-ADSFZWBGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17.0 °C - closed cup