176478
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid
97%
Synonyme(s) :
Haloperidol metabolite III, R 11302
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
100-102 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C10H9FO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
Clé InChI
WUYWHIAAQYQKPP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable