Key Documents
175250
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1-indanone
≥97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Numéro Beilstein :
1238602
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97%
Forme
solid
Pf
105-109 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
COc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)9(7)6-8/h2,4,6H,3,5H2,1H3
Clé InChI
UJGDLLGKMWVCPT-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Methoxy-1-indanone was used in the synthesis of 5-methoxyninhydrin (2,2-dihydroxy-5-methoxy-1,3-indanedione).
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synthetic Routes to Ninhydrins. Preparation of Ninhydrin, 5-Methoxyninhydrin, and 5-(Methylthio) ninhydrin.
Synthetic Communications, 21(21), 2231-2256 (1991)