175161
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedione
98%
Synonyme(s) :
2,2-Dimethyl-6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-3,5-octanedione
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Impuretés
0.1% 4,4′-methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
pb
46-47 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H11F7O2/c1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17/h4H2,1-3H3
Clé InChI
SQNZLBOJCWQLGQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup