162906
2-Hydroxy-5-nitrobenzyl bromide
90%
Synonyme(s) :
α-Bromo-4-nitro-o-cresol, 2-Bromomethyl-4-nitrophenol, Koshland I, Koshland’s Reagent I
60,90 $
About This Item
60,90 $
Produits recommandés
Essai
90%
Forme
solid
Pf
144-149 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, yellow
Groupe fonctionnel
bromo
nitro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1CBr)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO3/c8-4-5-3-6(9(11)12)1-2-7(5)10/h1-3,10H,4H2
Clé InChI
KFDPCYZHENQOBV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges