Principaux documents
162582
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethoxybenzhydrol
99%
Synonyme(s) :
Bis(4-methoxyphenyl)carbinol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3OC6H4)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.29
Beilstein:
748532
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
powder
Pf
67-70 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C15H16O3/c1-17-13-7-3-11(4-8-13)15(16)12-5-9-14(18-2)10-6-12/h3-10,15-16H,1-2H3
Clé InChI
ZODAOVNETBTTJX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4,4′-Dimethoxybenzhydrol causes N-alkylation of amides, lactams, carbamates, ureas and anilines in acetic acid during H2SO4 catalysis.
Application
4,4′-Dimethoxybenzhydrol was used to study the kinetics and mechanism of oxidation of substituted benzhydrols to corresponding benzophenones in the presence of Hg(OAc)2 by N-bromosuccinimide.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kinetics and mechanism of oxidation of some substituted benzhydrols by N-bromosuccinimide.
Hiran BL, et al.
Kinetics and Catalysis, 46(3), 334-339 (2005)
One-Step Hydroxy Substitution of 4, 4'-Dimethoxybenzhydrol with Amides, Lactams, Carbamates, Ureas and Anilines.
Henneuse C, et al.
Synthesis, 1996(04), 495-501 (1996)