162531
3-Fluorobenzoyl chloride
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
Pf
−30 °C (lit.)
Densité
1.304 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-2-1-3-6(9)4-5/h1-4H
Clé InChI
SYVNVEGIRVXRQH-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter