Principaux documents
161985
Sigma-Aldrich
p-Chloromercuriobenzoate
Synonyme(s) :
4-(Hydroxymercurio)benzoic acid sodium salt, p-Hydroxymercuribenzoic acid sodium salt, PCMB, Sodium 4-(hydroxymercurio)benzoate
About This Item
Formule linéaire :
4-HOHgC6H4CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Chaîne SMILES 
[Na+].O[Hg]c1ccc(cc1)C([O-])=O
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Beatrice Campanella et al.
Analytical biochemistry, 483, 27-33 (2015-05-07)
The aim of our study was to investigate how denaturing agents commonly used in protein analysis influence the labeling between a reactive molecule and proteins. For this reason, we investigated the labeling of ovalbumin (OVA) as a globular model protein