Key Documents
159735
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Methylidynetrisformamide
97%
Synonyme(s) :
Tris-formaminomethane
About This Item
Formule linéaire :
(HCONH)3CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
170-172 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)NC(NC([H])=O)NC([H])=O
InChI
1S/C4H7N3O3/c8-1-5-4(6-2-9)7-3-10/h1-4H,(H,5,8)(H,6,9)(H,7,10)
Clé InChI
HNPCDFJZADHNHD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N,N′,N′′-Methylidynetrisformamide is also referred as tris(formamido)methane.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of Tris (carboalkoxyamino) methane and N-Carbethoxyiminocarboxylic Acid Esters.
Grakauskas V.
The Journal of Organic Chemistry, 36(21), 3251-3252 (1971)