258040
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride
98%
Synonyme(s) :
Veratroyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
70-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1OC)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
VIOBGCWEHLRBEP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- (+)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-[[N-[(4S)-2-oxo-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinyl]]carbonyl] oxazole and its enantiomer
- N-(2,5-dibromophenyl)-3,4-dimethoxybenzamide
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges